Få mere at vide
3-Iodophenylacetonitril, 97%
Artikelnummer. 11388146
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388146 5 g 5g
11378146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11388146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15118.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 130723-54-5 | C8H6IN | 243,05 g/mol
3-Iodophenylacetonitril er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Iodophenylacetonitril er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Uopløseligt
i
vand
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Den er følsom over for lys. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130723-54-5
Molekylær formel C8H6IN
Molekylvægt (g/mol) 243.05
MDL nummer MFCD00040890
InChI nøgle LVOKGAHCTHNWIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenylacetonitrile, 2-3-iodophenyl acetonitrile, 3-iodobenzyl cyanide, 3-iodophenyl acetonitrile, m-iodobenzyl cyanide, 3-iodophenyacetonitrile, pubchem12771, 3-iodo-1-phenylacetonitrile, acmc-1c0v0, benzeneacetonitrile, 3-iodo
PubChem CID 2759368
IUPAC navn 2-(3-iodphenyl)acetonitril
SMIL IC1=CC=CC(CC#N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodophenylacetonitrile
Smeltepunkt 33 °C til 35 °C
Kogepunkt 138 °C (12 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 7350695
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand
Formel vægt 243.05
Procent renhed 97%