Få mere at vide
3-Iodophenyleddikesyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodophenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 128 °C til 132 °C |
| Mængde | 2 g |
| Beilstein | 2501867 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 262.05 |
| Procent renhed | 98% |