Få mere at vide
3-Iodophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15505116 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15505116 1 g 1g
15515116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15505116 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443630010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1878-69-9
Molekylær formel C8H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 262.05
MDL nummer MFCD00046548
InChI nøgle MRSWWBAFGGGWRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenylacetic acid, 2-3-iodophenyl acetic acid, 3-iodophenyl acetic acid, m-iodophenylacetic acid, m-iodobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-iodo, pubchem4195, 3-iodophenylaceticacid, acmc-1cfam, 3-iodobenzeneacetic acid
PubChem CID 3870220
IUPAC navn 2-(3-iodophenyl)acetic acid
SMIL OC(=O)CC1=CC(I)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodophenylacetic acid
Smeltepunkt 130.0°C to 132.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 262.05
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodophenylacetic acid, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.