Få mere at vide
3-Iodophenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 15473987
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473987 5 g 5g
15463987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15473987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30803.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 23138-56-9 | C7H4INO | 245.019 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23138-56-9
Molekylær formel C7H4INO
Molekylvægt (g/mol) 245.019
MDL nummer MFCD00037088
InChI nøgle LZSQANBVKPXBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenyl isocyanate, benzene,1-iodo-3-isocyanato, 3-iodophenylisocyanate, 1-iodo-3-isocyanato-benzene, acmc-20an25
PubChem CID 4499000
IUPAC navn 1-iodo-3-isocyanatobenzene
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodophenyl isocyanate
Tæthed 1.86
Kogepunkt 55°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.63
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Følsomhed Light and moisture sensitive; May form a precipitate
Formel vægt 245.02
Procent renhed 97%