Få mere at vide
3-Iodobenzylamine, 97%
Artikelnummer. 10344782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
20 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
20g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10344782 1 g Glasflaske 1g
10417592 5 g Glasflaske 5g
10398793 20 g Glasflaske 20g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10344782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367320010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 696-40-2 | C7H8IN | 233.052 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-40-2
Molekylær formel C7H8IN
Molekylvægt (g/mol) 233.052
MDL nummer MFCD00192227
InChI nøgle LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodobenzylamine, 3-iodophenyl methanamine, meta-iodobenzylamine, benzenemethanamine, 3-iodo, 3-iodo-benzylamine, 1-3-iodophenyl methanamine, 3-iodobenzyl amine, m-iodobenzylamine, 3-iodobenzenemethanamine, 3-iodo-benzenemethanamine
PubChem CID 97012
IUPAC navn (3-iodphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzylamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.7480g/mL
Kogepunkt 132.0°C (8.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4CH2NH2
Brydningsindeks 1.6380 to 1.6400
Mængde 1 g
Beilstein 12, 2354
Specifik vægtfylde 1.748
Formel vægt 233.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodobenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.