Få mere at vide
3-Iodobenzylamine, 97%
Artikelnummer. 11344775
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344775 5 g 5g
11334775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17801.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 696-40-2 | C7H8IN | 233.052 g/mol
Det er et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Vanskelig at blande i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom og lysfølsom. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-40-2
Molekylær formel C7H8IN
Molekylvægt (g/mol) 233.052
MDL nummer MFCD00192227
InChI nøgle LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodobenzylamine, 3-iodophenyl methanamine, meta-iodobenzylamine, benzenemethanamine, 3-iodo, 3-iodo-benzylamine, 1-3-iodophenyl methanamine, 3-iodobenzyl amine, m-iodobenzylamine, 3-iodobenzenemethanamine, 3-iodo-benzenemethanamine
PubChem CID 97012
IUPAC navn (3-iodphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzylamine
Tæthed 1.748
Kogepunkt 132°C (8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.6375
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2689602
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Difficult to mix in water.
Formel vægt 233.05
Procent renhed 97%