Få mere at vide
3-Iodobenzyl bromide, 96%
Artikelnummer. 11479043
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479043 5 g 5g
11489043 25 g 25g
11499043 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479043 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11140.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49617-83-6 | C7H6BrI | 296.933 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49617-83-6
Molekylær formel C7H6BrI
Molekylvægt (g/mol) 296.933
MDL nummer MFCD00019016
InChI nøgle BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-iodobenzene, alpha-bromo-3-iodotoluene, 3-iodobenzylbromide, m-iodobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-iodo, m-iodobenzylbromide, 3-iodo-benzylbromide, 3-iodo-benzyl bromide, meta-iodobenzyl bromide
PubChem CID 2759361
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-iodbenzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzyl bromide
Smeltepunkt 48°C to 51°C
Kogepunkt 106°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 742268
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 296.94
Procent renhed 96%