Få mere at vide
3-Iodobenzotrifluorid, 98+%
Artikelnummer. 11473804
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473804 250 g 250g
11453804 10 g 10g
11463804 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473804 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11843.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 401-81-0 | C7H4F3I | 272,009 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 401-81-0
Molekylær formel C7H4F3I
Molekylvægt (g/mol) 272.009
MDL nummer MFCD00001049
InChI nøgle IGISPMBUGPHLBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-3-trifluoromethyl benzene, 3-iodobenzotrifluoride, m-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-3-trifluoromethyl, 3-iodobenztrifluoride, m-trifluoromethyl iodobenzene, 3-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-trifluoromethyliodobenzene, 3-trifluoromethyl-iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-iodotoluene
PubChem CID 67868
IUPAC navn 1-iod-3-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzotrifluoride
Smeltepunkt -8 °C
Tæthed 1.882
Kogepunkt 81 °C til 82 °C (24 mmHg)
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Brydningsindeks 1.5185
Mængde 250 g
Beilstein 2088596
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 272.01
Procent renhed ≥98%