Få mere at vide
3-Iodobenzonitrile, 99%
Artikelnummer. 11409507
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409507 50 g 50g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22020.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 69113-59-3 | C7H4IN | 229.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzonitrile
CAS 69113-59-3
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Flammepunkt >110°C
Molekylær formel C7H4IN
MDL nummer MFCD00079762
Mængde 50 g
FN nummer UN3439
Følsomhed Light sensitive
Synonym m-iodobenzonitrile, 3-iodo-benzonitrile, benzonitrile, 3-iodo, 1-cyano-3-iodobenzene, 3-iodobenzenecarbonitrile
InChI nøgle BGARPMGQRREXLN-UHFFFAOYSA-N
SMIL IC1=CC=CC(=C1)C#N
IUPAC navn 3-iodobenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 229.02
PubChem CID 144341
Formel vægt 229.02
Procent renhed 99%