Få mere at vide
3-Iodobenzonitrile, 99%
Artikelnummer. 11489497
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489497 2.5 g 2.5g
11499497 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11489497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22020.88
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 69113-59-3 | C7H4IN | 229.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69113-59-3
Molekylær formel C7H4IN
Molekylvægt (g/mol) 229.02
MDL nummer MFCD00079762
InChI nøgle BGARPMGQRREXLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodobenzonitrile, 3-iodo-benzonitrile, benzonitrile, 3-iodo, 1-cyano-3-iodobenzene, 3-iodobenzenecarbonitrile, pubchem3935, 3-cyanoiodobenzene, 3-iodobenzonitrile, ksc358g7h, acmc-1b930
PubChem CID 144341
IUPAC navn 3-iodobenzonitrile
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzonitrile
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 2.5 g
FN nummer UN3439
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 229.02
Procent renhed 99%