Få mere at vide
3-jodbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2690411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10049051
Brand: Thermo Scientific Acros 368600010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 69113-59-3 | C7H4IN | 229.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69113-59-3
Molekylær formel C7H4IN
Molekylvægt (g/mol) 229.02
MDL nummer MFCD00079762
InChI nøgle BGARPMGQRREXLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodobenzonitrile, 3-iodo-benzonitrile, benzonitrile, 3-iodo, 1-cyano-3-iodobenzene, 3-iodobenzenecarbonitrile, pubchem3935, 3-cyanoiodobenzene, 3-iodobenzonitrile, ksc358g7h, acmc-1b930
PubChem CID 144341
IUPAC navn 3-iodbenzonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzonitrile
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 39.0°C to 44.0°C
Flammepunkt >100°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 229.02
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodobenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.