Få mere at vide
3-Iodobenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. p-7081513
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11414513
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11515.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 618-51-9 | C7H5IO2 | 248.019 g/mol
3-Iodbenzoesyre anvendes i fastfasesyntese afγ -drej mimetisk bibliotek. Det bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Iodbenzoesyre anvendes i fastfasesyntese afγ -drej mimetisk bibliotek. Det bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i Chloroform og Methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Inkompatible materialer er baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-51-9
Molekylær formel C7H5IO2
Molekylvægt (g/mol) 248.019
MDL nummer MFCD00002496
InChI nøgle KVBWBCRPWVKFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodobenzoic acid, benzoic acid, 3-iodo, 3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, m-iodo, 3-iodobenzoicacid, 3-carboxyiodobenzene, 3-iodo benzoic acid, pubchem3925, acmc-209mwv, meta-carboxy iodo-benzene
PubChem CID 12060
IUPAC navn 3-iodbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzoic acid
Smeltepunkt 186°C to 188°C
Mængde 10 g
Beilstein 971088
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform and Methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 248.02
Procent renhed ≥98%