Få mere at vide
3-Iodobenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11434513
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434513 250 g 250g
11414513 10 g 10g
11424513 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434513 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11515.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 618-51-9 | C7H5IO2 | 248.019 g/mol
3-Iodbenzoesyre anvendes i fastfasesyntese afγ -drej mimetisk bibliotek. Det bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Iodbenzoesyre anvendes i fastfasesyntese afγ -drej mimetisk bibliotek. Det bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i Chloroform og Methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Inkompatible materialer er baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-51-9
Molekylær formel C7H5IO2
Molekylvægt (g/mol) 248.019
MDL nummer MFCD00002496
InChI nøgle KVBWBCRPWVKFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodobenzoic acid, benzoic acid, 3-iodo, 3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, m-iodo, 3-iodobenzoicacid, 3-carboxyiodobenzene, 3-iodo benzoic acid, pubchem3925, acmc-209mwv, meta-carboxy iodo-benzene
PubChem CID 12060
IUPAC navn 3-iodbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzoic acid
Smeltepunkt 186°C to 188°C
Mængde 250 g
Beilstein 971088
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform and Methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 248.02
Procent renhed ≥98%