Få mere at vide
3-Iodobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 10761621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10761621 10 g Glasflaske 10g
10541411 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10761621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160480100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 618-51-9 | C7H5IO2 | 248.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-51-9
Molekylær formel C7H5IO2
Molekylvægt (g/mol) 248.01
MDL nummer MFCD00002496
InChI nøgle KVBWBCRPWVKFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodobenzoic acid, benzoic acid, 3-iodo, 3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, m-iodo, 3-iodobenzoicacid, 3-carboxyiodobenzene, 3-iodo benzoic acid, pubchem3925, acmc-209mwv, meta-carboxy iodo-benzene
PubChem CID 12060
IUPAC navn 3-iodbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzoic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 185°C to 189°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4CO2H
Mængde 10 g
Beilstein 09, 365
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 248.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.