Få mere at vide
3-iodbenzenboronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387589
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387589 5 g 5g
11377589 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28115.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 408492-28-4 | C12H16BIO2 | 329.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 408492-28-4
Molekylær formel C12H16BIO2
Molekylvægt (g/mol) 329.97
MDL nummer MFCD09953498
InChI nøgle HSHFNMSHDHAHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-iodophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-iodophenylboronic acid pinacol ester, amtb088, 3-iodophenylboronic acid pinacolester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-iodophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-iodanylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-iodo-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene
PubChem CID 11313483
IUPAC navn 2-(3-iodphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(I)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 70°C to 72°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 329.97
Procent renhed 97%