Få mere at vide
3-Iodobenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 15447997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447997 1 g 1g
15457997 5 g 5g
15467997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51112.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 221037-98-5 | C6H6BIO2 | 247.826 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 221037-98-5
Molekylær formel C6H6BIO2
Molekylvægt (g/mol) 247.826
MDL nummer MFCD01319015
InChI nøgle REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 3-iodophenyl, 3-iodobenzeneboronic acid, pentanedioic acid 1-1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl ester, pubchem6224, acmc-1ckkp, 3-iodophenylboranic acid, amtb078, 3-iodanylphenyl boronic acid, boronic acid,b-3-iodophenyl
PubChem CID 2734362
IUPAC navn (3-iodphenyl)borsyre
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)I)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzeneboronic acid
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 247.83
Procent renhed 97%