Få mere at vide
3-Iodobenzaldehyde, 99%
Artikelnummer. 10532224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10532224 1 g Glasflaske 1g
10415675 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532224 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392070010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 696-41-3 | C7H5IO | 232.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-41-3
Molekylær formel C7H5IO
Molekylvægt (g/mol) 232.02
MDL nummer MFCD00039573
InChI nøgle RZODAQZAFOBFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-benzaldehyde, 3-iodbenzaldehyd, benzaldehyde, 3-iodo, 3-iodo benzaldehyde, 3-iodanylbenzaldehyde, pubchem3917, acmc-1atsd, 1-formyl-3-iodobenzene, m-iodobenzaldehyde, 3-iodobenzaldehyde
PubChem CID 252610
IUPAC navn 3-iodbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 57.0°C to 60.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4CHO
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 232.02
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.