Få mere at vide
3-Iodobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11338416
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338416 1 g 1g
11348416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17447.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 696-41-3 | C7H5IO | 232.02 g/mol
3-Iodobenzaldehyd bruges som et organisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Iodobenzaldehyd anvendes som et organisk reagens.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under inert gas. Den er følsom over for luft og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-41-3
Molekylær formel C7H5IO
Molekylvægt (g/mol) 232.02
MDL nummer MFCD00039573
InChI nøgle RZODAQZAFOBFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-benzaldehyde, 3-iodbenzaldehyd, benzaldehyde, 3-iodo, 3-iodo benzaldehyde, 3-iodanylbenzaldehyde, pubchem3917, acmc-1atsd, 1-formyl-3-iodobenzene, m-iodobenzaldehyde, 3-iodobenzaldehyde
PubChem CID 252610
IUPAC navn 3-iodbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodobenzaldehyde
Smeltepunkt 55°C to 57°C
Kogepunkt 124°C to 125°C (13 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1854653
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 232.02
Procent renhed 98%