Få mere at vide
3-Iodonisol, 98%
Beskrivelse
3-Iodoanisol bruges til at fremstille 3,3'-dimethoxy-biphenyl. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Iodoanisol bruges til at fremstille 3,3′ -Dimethoxy-biphenyl. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, alkohol, ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med lys og oxidationsmidler. Opbevares i mørke.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodoanisole |
| Tæthed | 1.78 |
| Kogepunkt | 243 °C til 244 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.613 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1858896 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, alkohol, ether. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 234.04 |
| Vis mere |