Få mere at vide
3-jodoanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412297 5 g 5g
11422297 25 g 25g
11432297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14208.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 766-85-8 | C7H7IO | 234.036 g/mol
3-Iodoanisol bruges til at fremstille 3,3'-dimethoxy-biphenyl. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Iodoanisol bruges til at fremstille 3,3′ -Dimethoxy-biphenyl. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, alkohol, ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med lys og oxidationsmidler. Opbevares i mørke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-85-8
Molekylær formel C7H7IO
Molekylvægt (g/mol) 234.036
MDL nummer MFCD00001048
InChI nøgle RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
PubChem CID 69839
IUPAC navn 1-iod-3-methoxybenzen
SMIL COC1=CC(=CC=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodoanisole
Tæthed 1.78
Kogepunkt 243°C to 244°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.613
Mængde 5 g
Beilstein 1858896
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,alcohol,ether. Insoluble in water.
Formel vægt 234.04
Procent renhed 98%