Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodoanisole |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.9600g/mL |
| Kogepunkt | 244 °C til 245 °C |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |