Få mere at vide
3-Iodoanisole, 97%
Artikelnummer. 10338740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10338740 5 g Glasflaske 5g
10246610 25 g Glasflaske 25g
10473965 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10338740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222020050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 766-85-8 | C7H7IO | 234.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-85-8
Molekylær formel C7H7IO
Molekylvægt (g/mol) 234.04
MDL nummer MFCD00001048
InChI nøgle RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
PubChem CID 69839
IUPAC navn 1-iod-3-methoxybenzen
SMIL COC1=CC(=CC=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodoanisole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.9600g/mL
Kogepunkt 244°C to 245°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4OCH3
Brydningsindeks 1.6130 to 1.615
Mængde 5 g
Beilstein 06, 208
Specifik vægtfylde 1.96
Formel vægt 234.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske