Få mere at vide
3-Iodoaniline, 98%
Artikelnummer. 11394484
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394484 10 g 10g
11304494 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394484 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01159.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-01-7 | C6H6IN | 219.025 g/mol
3-Iodoanilin bruges som aniliner, aromatiske aminer og nitroforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Iodoanilin bruges som aniliner, aromatiske
aminer og nitroforbindelser.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares ved 4 °C. Opbevares beskyttet mod lys. Inkompatibel med syreklorider, syreanhydrider, syrer, chlorformiater, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-01-7
Molekylær formel C6H6IN
Molekylvægt (g/mol) 219.025
MDL nummer MFCD00007781
InChI nøgle FFCSRWGYGMRBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodoaniline, benzenamine, 3-iodo, aniline, m-iodo, m-aminoiodobenzene, 3-iodobenzenamine, 1-amino-3-iodobenzene, 3-iodo-phenylamine, 3iodoaniline, 3-iodo-aniline, 3-iodophenylamine
PubChem CID 12271
IUPAC navn 3-jodanilin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodoaniline
Smeltepunkt 21°C to 24°C
Tæthed 1.821
Kogepunkt 145°C to 146°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.684
Mængde 10 g
Beilstein 636058
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 219.03
Procent renhed 98%