Få mere at vide
3-Jod-4-nitroanisol, 97%
Artikelnummer. 11994711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11994711 25 g Glasflaske 25g
10611762 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11994711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326320250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 214279-40-0 | C7H6INO3 | 279,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 214279-40-0
Molekylær formel C7H6INO3
Molekylvægt (g/mol) 279.03
MDL nummer MFCD01320682
InChI nøgle NLTAHTYBZZSCIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-4-nitroanisole, 4-nitro-3-iodoanisole, benzene, 2-iodo-4-methoxy-1-nitro, 1-nitro-2-iodo-4-methoxybenzene, 3-iodo-4-nitrophenyl methyl ether, benzene,2-iodo-4-methoxy-1-nitro
PubChem CID 2733456
IUPAC navn 2-iod-4-methoxy-1-nitrobenzen
SMIL COC1=CC=C(C(I)=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-4-nitroanisole
Smeltepunkt 68,0 °C til 73,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 279.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodo-4-nitroanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.