Få mere at vide
3-Iodo-4-methylaniline, 98%
Artikelnummer. p-7081432
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410383
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11485.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 35944-64-0 | C7H8IN | 233.05 g/mol
3-iod-4-methylanilin bruges som finkemikalier, farmaceutiske mellemprodukter. 2-[((3-iod-4-methyl)phenylimino)methyl]-5-nitrothiophen blev afledt af 5-nitro-2-thiophen-carboxaldehyd og 3-iod-4-methylanilin. 1-(3-iod-4-methylphenyl)-3-tert-butyl-2H-aminopyrazol (5), fremstillet ud fra 3-iod-4-methylanilin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-iod-4-methylanilin anvendes som finkemikalier, farmaceutiske mellemprodukter. 2-[((3-iod-4-methyl)phenylimino)methyl]-5-nitrothiophen blev afledt af 5-nitro-2-thiophen-carboxaldehyd og 3-iod-4-methylanilin. 1-(3-iod-4-methylphenyl)-3-tert-butyl-2H-aminopyrazol (5), fremstillet ud fra 3-iod-4-methylanilin.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom .Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35944-64-0
Molekylær formel C7H8IN
Molekylvægt (g/mol) 233.05
MDL nummer MFCD00047843
InChI nøgle RRUDMHNAMZFNEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-p-toluidine, benzenamine, 3-iodo-4-methyl, 4-amino-2-iodotoluene, p-toluidine, 3-iodo, 3-iodo-4-methyl-aniline, benzenamine, 3-iodo-4-methyl-9ci, 3-iodo-4-methyl-phenylamine, pubchem3314, 3-iodo-4-methyl aniline, acmc-209ik4
PubChem CID 118889
IUPAC navn 3-iod-4-methylanilin
SMIL CC1=CC=C(N)C=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-4-methylaniline
Smeltepunkt 34°C to 37°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2353567
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 233.05
Procent renhed 98%