Få mere at vide
3-jod-4-methylanilin, 98%
Artikelnummer. 11430383
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430383 100 g 100g
11410383 5 g 5g
11420383 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11430383 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11485.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 35944-64-0 | C7H8IN | 233,05 g/mol
3-iod-4-methylanilin bruges som finkemikalier, farmaceutiske mellemprodukter. 2-[((3-iod-4-methyl)phenylimino)methyl]-5-nitrothiophen blev afledt af 5-nitro-2-thiophen-carboxaldehyd og 3-iod-4-methylanilin. 1-(3-iod-4-methylphenyl)-3-tert-butyl-2H-aminopyrazol (5), fremstillet ud fra 3-iod-4-methylanilin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-iod-4-methylanilin anvendes som finkemikalier, farmaceutiske mellemprodukter. 2-[((3-iod-4-methyl)phenylimino)methyl]-5-nitrothiophen blev afledt af 5-nitro-2-thiophen-carboxaldehyd og 3-iod-4-methylanilin. 1-(3-iod-4-methylphenyl)-3-tert-butyl-2H-aminopyrazol (5), fremstillet ud fra 3-iod-4-methylanilin.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom .Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35944-64-0
Molekylær formel C7H8IN
Molekylvægt (g/mol) 233.05
MDL nummer MFCD00047843
InChI nøgle RRUDMHNAMZFNEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-p-toluidine, benzenamine, 3-iodo-4-methyl, 4-amino-2-iodotoluene, p-toluidine, 3-iodo, 3-iodo-4-methyl-aniline, benzenamine, 3-iodo-4-methyl-9ci, 3-iodo-4-methyl-phenylamine, pubchem3314, 3-iodo-4-methyl aniline, acmc-209ik4
PubChem CID 118889
IUPAC navn 3-iod-4-methylanilin
SMIL CC1=CC=C(N)C=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-4-methylaniline
Smeltepunkt 34 °C til 37 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2353567
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 233.05
Procent renhed 98%