Få mere at vide
3-Iod-1-(phenylsulfonyl)indol, 95%
Artikelnummer. 15433757
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433757 250 mg 250mg
11342799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27696.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 80360-14-1 | C14H10INO2S | 383,20 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et mørkt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80360-14-1
Molekylær formel C14H10INO2S
Molekylvægt (g/mol) 383.20
MDL nummer MFCD09037474
InChI nøgle GKYWOZYEMLEJFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 3-iodo-1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-3-iodo-1h-indole, 1-benzenesulfonyl-3-iodoindole, 1-benzenesulfonyl-3-iodo-indole, n-benzenesulfonyl-3-iodoindole, 1-phenylsulfonyl-3-iodo-1h-indole, 1h-indole,3-iodo-1-phenylsulfonyl
PubChem CID 10927077
IUPAC navn 1-(benzensulfonyl)-3-iodindol
SMIL IC1=CN(C2=CC=CC=C12)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-1-(phenylsulfonyl)indole
Smeltepunkt 125°C to 129°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 383.2
Procent renhed 95%