Få mere at vide
3-Iodo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484637
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484637 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15484637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31982.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole
CAS 887115-53-9
Molekylær formel C13H9IN2O2S
MDL nummer MFCD08741527
Mængde 250 mg
Følsomhed Light sensitive
Synonym 1-benzenesulfonyl-3-iodo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 3-iodo-1-phenylsulfonyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-benzenesulfonyl-3-iodopyrrolo 2,3-b pyridine, 3-iodo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,3-iodo-1-phenylsulfonyl, n-phenylsulfonyl-3-iodo-7-azaindole, acmc-209qwn, 1-n-phenylsulfonyl-3-iodo-7-azaindole, 1-benzene-sulfonyl-3-iodo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine
InChI nøgle ZYGPVHZEYCZWNX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=C2N=CC=C3)I
IUPAC navn 1-(benzenesulfonyl)-3-iodopyrrolo[2,3-b]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 384.191
PubChem CID 24229228
Formel vægt 384.2
Procent renhed 95%