Få mere at vide
3-Hydroxypropionitril, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10735041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10735041 1 kg Glasflaske 1kg
10553311 50 g Glasflaske 50g
10214770 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10735041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149390010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-78-4 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-78-4
Molekylær formel C3H5NO
Molekylvægt (g/mol) 71.08
MDL nummer MFCD00002826
InChI nøgle WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypropionitrile, hydracrylonitrile, 2-cyanoethanol, ethylene cyanohydrin, propanenitrile, 3-hydroxy, beta-cyanoethanol, glycol cyanohydrin, methanolacetonitrile, hydroxypropanenitrile, 2-hydroxycyanoethane
PubChem CID 8011
IUPAC navn 3-hydroxypropannitril
SMIL C(CO)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypropionitrile
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -46°C
Farve Gul
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 228°C
Flammepunkt 128°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH2CN
Brydningsindeks 1.4246 to 1.4266
Mængde 1 kg
Beilstein 03, 298
Merck Index 15, 3848
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,methyl ethyl ketone and,ethyl alcohol,slightly soluble in ether,insoluble in benzene,carbon disulfide and ccl4
Viskositet <10 mPa.s (20°C)
Formel vægt 71.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske