Få mere at vide
3-Hydroxypropionitril, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11393236
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393236 25 g 25g
11303246 250 g 250g
11313246 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12570.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-78-4 | C3H5NO | 71.079 g/mol
3-Hydroxypropionitril er blevet brugt som polært opløsningsmiddel til at undersøge orienteringen af phospholipidet ved overfladen af de polære opløsningsmidler ved neutral kollisions-ionspredningsspektroskopi og som et reagens til carboxylbeskyttelse i peptidsyntese. Det er også blevet brugt i solid state-kompositelektrolyt til farvefølsomme solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hydroxypropionitril er blevet brugt som polært opløsningsmiddel til at undersøge orienteringen af phospholipidet ved overfladen af de polære opløsningsmidler ved neutral kollisions-ionspredningsspektroskopi og som et reagens til carboxylbeskyttelse i peptidsyntese. Det er også blevet brugt i solid state-kompositelektrolyt til farvefølsomme solceller.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-78-4
Molekylær formel C3H5NO
Molekylvægt (g/mol) 71.079
MDL nummer MFCD00002826
InChI nøgle WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypropionitrile, hydracrylonitrile, 2-cyanoethanol, ethylene cyanohydrin, propanenitrile, 3-hydroxy, beta-cyanoethanol, glycol cyanohydrin, methanolacetonitrile, hydroxypropanenitrile, 2-hydroxycyanoethane
PubChem CID 8011
IUPAC navn 3-hydroxypropannitril
SMIL C(CO)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypropionitrile
Smeltepunkt -46°C
Tæthed 1.041
Kogepunkt 227°C to 228°C
Flammepunkt 128°C (262°F)
Lineær formel HO(CH2)2CN
Brydningsindeks 1.425
Mængde 25 g
Beilstein 635773
Merck Index 14,3794
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 71.08
Procent renhed 98%