Få mere at vide
3-(Hydroxymethyl)benzenboronsyre pinacol ester, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438007 1 g 1g
15448007 5 g 5g
15449175 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51126.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 443776-76-9 | C13H19BO3 | 234.102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443776-76-9
Molekylær formel C13H19BO3
Molekylvægt (g/mol) 234.102
MDL nummer MFCD09266196
InChI nøgle ZEWWJJQAFTXUIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 3-hydroxymethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 3-hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, benzenemethanol, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, amtb056, 3-hydroxymethyl benzenboronic acid pinacol ester, 3-hydroxymethylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-hydroxymethyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 44118236
IUPAC navn [3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanol
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 234.1