Få mere at vide
3-hydroxycyclohexan-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-hydroxycyclohexan-1-one |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h5,7H,1-4H2 |
| Formel vægt | 114.0681 |