Få mere at vide
3-Hydroxybenzylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-Hydroxybenzylamin bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
3-Hydroxybenzylamin bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i vand og ethanol.
Bemærk
Luftfølsom. Uforenelig med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxybenzylamine |
| Smeltepunkt | 170 °C til 173 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og ethanol. |
| Formel vægt | 123.15 |
| Procent renhed | 97% |