Få mere at vide
3-hydroxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10608693 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10608693 500 g Glasflaske 500g
10275300 5 g Glasflaske 5g
10091100 25 g Glasflaske 25g
10265350 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10608693 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121025000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 620-24-6 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-24-6
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00004643
InChI nøgle OKVJCVWFVRATSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxymethyl phenol, benzenemethanol, 3-hydroxy, 3-methylolphenol, m-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxybenzenemethanol, benzyl alcohol, m-hydroxy, 3-hydroxybenzylalcohol, 3-oh-benzyl-alcohol, 3-hydroxymethyl-phenol
PubChem CID 102
ChEBI CHEBI:17069
IUPAC navn 3-(hydroxymethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybenzyl alcohol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 67°C to 71°C
Farve Pink eller beige til brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CH2OH
Mængde 500 g
Beilstein 06, 896
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in ethanol and ether
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxybenzyl alcohol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.