Få mere at vide
3-Hydroxybenzyl alcohol, 97%
Artikelnummer. 11408566
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408566 5 g 5g
11418566 25 g 25g
11428566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15981.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 620-24-6 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
3-Hydroxybenzylalkohol bruges som mellemprodukt til fremstilling af andre kemikalier som 3-Oxy-1'-acetoxy-1-methyl-benzol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Hydroxybenzylalkohol bruges som mellemprodukt til fremstilling af andre kemikalier som 3-Oxy
-1′ -acetoxy-1-methyl-benzol.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-24-6
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.139
MDL nummer MFCD00004643
InChI nøgle OKVJCVWFVRATSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxymethyl phenol, benzenemethanol, 3-hydroxy, 3-methylolphenol, m-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxybenzenemethanol, benzyl alcohol, m-hydroxy, 3-hydroxybenzylalcohol, 3-oh-benzyl-alcohol, 3-hydroxymethyl-phenol
PubChem CID 102
ChEBI CHEBI:17069
IUPAC navn 3-(hydroxymethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 69°C to 72°C
Tæthed 1.16
Kogepunkt ∼300°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2041500
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 98%