Få mere at vide
3-Hydroxybenzophenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489206
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489206 1 g 1g
11499206 5 g 5g
11409216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18061.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13020-57-0 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
3-Hydroxybenzophenon er en benzophenonmetabolit med potentiel østrogen og anti-androgen aktivitet. er et mere attraktivt hydrogenbindingsco-materiale til MCPBA, da 3-hydroxylgruppen ikke er i stand til at danne en intramolekylær hydrogenbinding. Det er almindeligt anvendt som en radikal og kationisk fotoinitiator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hydroxybenzophenon er en benzophenonmetabolit med potentiel østrogen og anti-androgen aktivitet. er et mere attraktivt hydrogenbindingsco-materiale til MCPBA, da 3-hydroxylgruppen ikke er i stand til at danne en intramolekylær hydrogenbinding. Det er almindeligt anvendt som en radikal og kationisk fotoinitiator.
Opløselighed
Opløselig i Chloroform, DCM. Ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13020-57-0
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.221
MDL nummer MFCD00002297
InChI nøgle SHULEACXTONYPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybenzophenone, 3-hydroxyphenyl phenyl methanone, m-hydroxybenzophenone, methanone, 3-hydroxyphenyl phenyl, 3-hydroxy-benzophenon, dsstox_cid_27856, dsstox_rid_82609, dsstox_gsid_47880, 3-hydroxyphenyl phenyl ketone
PubChem CID 83050
IUPAC navn (3-hydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybenzophenone
Smeltepunkt 113°C to 115°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform,DCM. Ethyl Acetate.
Formel vægt 198.22
Procent renhed 99%