Få mere at vide
3-hydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 17992495
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992495 5 g
17924845 250 g
17921915 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8289655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-83-4
Molekylær formel C7 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 122.12
Synonym Benzaldehyde, 3-hydroxy-, Benzaldehyde, m-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybenzaldehyde, 3-Formylphenol, 5-Hydroxybenzaldehyde, NSC 3504, m-Formylphenol, m-Hydroxybenzaldehyde
IUPAC navn 3-hydroxybenzaldehyd
SMIL Oc1cccc(C=O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybenzaldehyde
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-5,9H
Formel vægt 122.0368