Få mere at vide
3-Hydroxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxybenzaldehyde |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-5,9H |
| Formel vægt | 122.0368 |