Få mere at vide
3-hydroxybenzaldehyd, 98,5%
Artikelnummer. 10636502 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636502 100 g Plastflaske 100g
10020940 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636502 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120961000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 100-83-4 | C7H6O2 | 122,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-83-4
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.12
MDL nummer MFCD00003368
InChI nøgle IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
PubChem CID 101
ChEBI CHEBI:16207
IUPAC navn 3-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybenzaldehyde
Navn note 98.5%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 101 °C til 105 °C
Farve Brun til gul
Kogepunkt 191 °C (50,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H4CHO
Mængde 100 g
Beilstein 08, 58
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand
Formel vægt 122.12
Procent renhed 98.50%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.