Få mere at vide
3-hydroxybenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11470014
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470014 500 g 500g
11339479 25 g 25g
11460014 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470014 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13541.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-83-4 | C7H6O2 | 122,123 g/mol
3-Hydroxybenzaldehyd bruges som en ionofor under udviklingen af en meget selektiv og følsom PVC-membransensor, som kan bruges som en Tb3+ ionselektiv elektrode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Hydroxybenzaldehyd bruges som en ionofor under udviklingen
af en meget selektiv og følsom PVC-membransensor, som kan bruges som en Tb3+ ionselektiv elektrode.
Opløselighed Opløselig i DMSO og methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-83-4
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.123
MDL nummer MFCD00003368
InChI nøgle IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
PubChem CID 101
ChEBI CHEBI:16207
IUPAC navn 3-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 102 °C til 105 °C
Kogepunkt 191 °C (50 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 507099
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO og Methanol
Formel vægt 122.12
Procent renhed 97%