Få mere at vide
3-Hydroxyazetidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17271186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17271186 5 g
17261186 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17271186 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467210050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 45347-82-8 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45347-82-8
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD03695446
InChI nøgle GMWFCJXSQQHBPI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn azetidin-3-ol
SMIL OC1CNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyazetidine
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 73.09