Få mere at vide
3-Hydroxyazetidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17261186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17261186 1 g
17271186 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17261186 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467210010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45347-82-8
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD03695446
InChI nøgle GMWFCJXSQQHBPI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn azetidin-3-ol
SMIL OC1CNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyazetidine
Analyseprocentområde 95%
Mængde 1 g
Formel vægt 73.09