Få mere at vide
3-Hydroxyadamantan-1-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454287 1 g 1g
11464287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20377.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42711-75-1 | C11H15O3 | 195.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42711-75-1
Molekylær formel C11H15O3
Molekylvægt (g/mol) 195.24
MDL nummer MFCD00193929
InChI nøgle CJJMAWPEZKYJAP-JZVMUCMXSA-M
Synonym 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid, 3-hydroxy-adamantane-1-carboxylic acid, 3-hydroxyadamantanecarboxylic acid, 1-carboxy-3-adamantanol, 3-hydroxy-1-adamantane carboxylic acid, 3-hydroxytricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-hydroxy-tricyclo, acmc-1aqmu, 3-carboxy-1-adamantanol
PubChem CID 2736518
IUPAC navn 3-hydroxyadamantan-1-carboxylsyre
SMIL OC12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
Smeltepunkt 203°C to 207°C
Mængde 1 g
Formel vægt 196.25
Procent renhed 98%