Få mere at vide
3-Hydroxyadamantan-1-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10161292
Skift visning
Amber glasflaske; 10 g
Artikelnummer.
10161292 Amber glasflaske; 10 g
1 options
Artikelnummer. 10161292 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12757EA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
CAS 42711-75-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H15O3
MDL nummer MFCD00193929
Mængde 10 g
Synonym 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid, 3-hydroxy-adamantane-1-carboxylic acid, 3-hydroxyadamantanecarboxylic acid, 1-carboxy-3-adamantanol, 3-hydroxy-1-adamantane carboxylic acid, 3-hydroxytricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-hydroxy-tricyclo, acmc-1aqmu, 3-carboxy-1-adamantanol
InChI nøgle CJJMAWPEZKYJAP-JZVMUCMXSA-M
SMIL OC12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
IUPAC navn 3-hydroxyadamantan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 195.24
PubChem CID 2736518
Formel vægt 196.24
Procent renhed 97%