Få mere at vide
3'-Hydroxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11494234
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494234 500 g 500g
11484234 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494234 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12547.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 121-71-1 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
3'Hydroxyacetophenon bruges til fremstilling af chalconer og flavonoider, som finder anvendelse som et anti-tuberkulosemiddel og antileishmaniale chaokoner. Det er også involveret i fremstillingen af phenylephrin. Ydermere er det en aktiv komponent i castoreum, som bruges som tinktur i nogle parfumer og som fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3'Hydroxyacetophenon bruges til fremstilling af chalconer og flavonoider, som finder anvendelse som et anti-tuberkulosemiddel og antileishmaniale chaokoner. Det er også involveret i fremstillingen af phenylephrin. Ydermere er det en aktiv komponent i castoreum, som bruges som tinktur i nogle parfumer og som fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-71-1
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00002298
InChI nøgle LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-hydroxyacetophenone, 3-hydroxyacetophenone, 1-3-hydroxyphenyl ethanone, m-hydroxyacetophenone, 3-acetylphenol, 1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-hydroxyphenyl, m-acetylphenol, 3-hydroxy acetophenone, 3-acetophenol
PubChem CID 8487
IUPAC navn 1-(3-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 93 °C til 97 °C
Tæthed 1.1
Kogepunkt 296 °C
Mængde 500 g
Beilstein 2040676
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%