Få mere at vide
3'-Hydroxyacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11484234
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484234 100 g 100g
11494234 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484234 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12547.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-71-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
3'Hydroxyacetophenon bruges til fremstilling af chalconer og flavonoider, som finder anvendelse som et anti-tuberkulosemiddel og antileishmaniale chaokoner. Det er også involveret i fremstillingen af phenylephrin. Ydermere er det en aktiv komponent i castoreum, som bruges som tinktur i nogle parfumer og som fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3'Hydroxyacetophenon bruges til fremstilling af chalconer og flavonoider, som finder anvendelse som et anti-tuberkulosemiddel og antileishmaniale chaokoner. Det er også involveret i fremstillingen af phenylephrin. Ydermere er det en aktiv komponent i castoreum, som bruges som tinktur i nogle parfumer og som fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-71-1
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00002298
InChI nøgle LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-hydroxyacetophenone, 3-hydroxyacetophenone, 1-3-hydroxyphenyl ethanone, m-hydroxyacetophenone, 3-acetylphenol, 1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-hydroxyphenyl, m-acetylphenol, 3-hydroxy acetophenone, 3-acetophenol
PubChem CID 8487
IUPAC navn 1-(3-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 93°C to 97°C
Tæthed 1.1
Kogepunkt 296°C
Mængde 100 g
Beilstein 2040676
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3'-Hydroxyacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-hydroxyphenyl)ethanone