Få mere at vide
3-hydroxy Guanfacin, TRC
Artikelnummer. 17944425
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17944425 1 mg
17921955 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17944425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9427301MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78197-84-9
Molekylær formel C9 H9 Cl2 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 262.0927
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-3-hydroxy-benzeneacetamide
IUPAC navn N-carbamimidoyl-2-(2,6-diclor-3-hydroxyphenyl)acetamid
SMIL NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)ccc(O)c1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy Guanfacine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2N3O2/c10-5-1-2-6(15)8(11)4(5)3-7(16)14-9(12)13/h1-2,15H,3H2,(H4,12,13,14,16)
Formel vægt 261.0072