missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy-DL-Kynurenine, TRC

Artikelnummer. 30006600
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006600 10 mg
30004633 5 mg
30003863 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006600 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95075810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 484-78-6
Molekylær formel C10 H12 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 224.21
Synonym α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxo-benzenebutanoic acid, 3-(3-Hydroxyanthraniloyl)-alanine, 3-Hydroxykynurenine
IUPAC navn 2-amino-4-(2-amino-3-hydroxy-phenyl)-4-oxo-butanoic acid
SMIL NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-DL-kynurenine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
Formel vægt 224.0797
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.