missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy Detomidine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30010464
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010464 5 mg
30006790 1 mg
30008556 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8253405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1794759-72-0
Molekylær formel C12 H14 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 238.71
Synonym 3-(1H-Imidazol-5-ylmethyl)-2-methylbenzenemethanol Hydrochloride, 3-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)-2-methylbenzenemethanol Hydrochloride;
IUPAC navn [3-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-2-methylphenyl]methanol;hydrochloride
SMIL Cl.Cc1c(CO)cccc1Cc2c[nH]cn2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy Detomidine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O.ClH/c1-9-10(3-2-4-11(9)7-15)5-12-6-13-8-14-12;/h2-4,6,8,15H,5,7H2,1H3,(H,13,14);1H
Formel vægt 238.0873
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.