Få mere at vide
3-hydroxy-4-nitrobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 10704251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10704251 25 g Plastflaske 25g
10644972 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121670250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 619-14-7 | C7H5NO5 | 183,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-14-7
Molekylær formel C7H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 183.12
MDL nummer MFCD00007110
InChI nøgle XLDLRRGZWIEEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem17135, acmc-209mxi, 3-hydroxy4nitrobenzoic acid, ksc356q8j, 3-hydroxy-4-nitro benzoic acid
PubChem CID 69265
IUPAC navn 3-hydroxy-4-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 233 °C
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H3(NO2)CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 10, 146
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 183.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid